Documenti
G212130
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-Methyl-rG(tac) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinonimo/i:
DMT-2′O-Methyl-rG(tac) Amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H64N7O10P
Peso molecolare:
990.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
tecniche
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for ABI
Profilo del nucleoside
base: guanosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)COc7ccc(cc7)C(C)(C)C)=Nc56
InChI
1S/C53H64N7O10P/c1-34(2)60(35(3)4)71(68-30-14-29-54)70-46-43(31-67-53(37-15-12-11-13-16-37,38-19-23-40(63-8)24-20-38)39-21-25-41(64-9)26-22-39)69-50(47(46)65-10)59-33-55-45-48(59)57-51(58-49(45)62)56-44(61)32-66-42-27-17-36(18-28-42)52(5,6)7/h11-13,15-28,33-35,43,46-47,50H,14,30-32H2,1-10H3,(H2,56,57,58,61,62)/t43-,46-,47-,50-,71?/m1/s1
FEBFZGXNUHWEKM-BMBRRVPLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3