Vai a
G2018
γ-Globulins from rabbit
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
315,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
rabbit
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
impurities
≤5% NaCl
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.
Application
γ-Globulins was used in the isolation and rearrangement of simple isoimides (iminoanhydrides).
Preparation Note
Prepared from plasma
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G9894G4386SRE0011
γ-globuline Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
SRE0011
γ-globuline
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
human blood
biological source
-
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
impurities
≤5% NaCl
impurities
≤4% NaCl
impurities
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl
impurities
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)