G1663
Glycogen Synthase Kinase 3β, Histidine-tagged from rabbit
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
GSK-3β, Kinase FA, Tau protein kinase I
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
5000.00-30000.00 units/mg protein
PM
46,712 Da
Malattie correlate
Alzheimer′s disease
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to study GSK3β cleavage by calpain
- to perform motility assay on squid axoplasms
- for the pre-incubation of progesterone receptor A during in vitro ubiquitination assay
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Ricostituzione
Note legali
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3