G1133
Guanylyl(2′→5′)guanosine ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
C20H25N10O12P · NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.48
Codice UNSPSC:
12352204
Temperatura di conservazione
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)