Documenti fondamentali
G0921
Sigma-Aldrich
6′-GNTI
≥97.5% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6′-GNTI, : [(4bS,8R,8aS,14bR)-7-(cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,8a,9,14,14b-octahydro-1,8a-dihydroxy-4,8-methanobenzofuro[2,3-a]pyrido[4,3-b]carbazol-12-yl]-guanidine ditrifluoroacetate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N5O3 · 2CF3CO2H · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
735.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
under inert gas
Colore
pink to tan
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)Nc1ccc2c3C[C@@]4(O)[C@H]5Cc6ccc(O)c7OC(c3[nH]c2c1)[C@]4(CCN5CC8CC8)c67
Azioni biochim/fisiol
6′-GNTI is a selective agonist of κ/δ opioid receptor heterodimers in the spinal cord and has the unique property of selectively activating only opioid receptor heterodimers and not homomers. 6′-GNT functions as an analgesic demonstrating that opioid receptor heterodimers are functionally relevant in vivo.
Avvertenza
Air-sensitive
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)