Vai a
FLSAR
Somatic cell ATP releasing reagent
for ATP determination
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,50 €
5 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
239,00 €
203,15 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
usage
sufficient for ~1000 assays
packaging
vial of 10 mL concentrate
storage temp.
−20°C
Application
Somatic cell ATP releasing reagent has been used:
  • for the measurement of adenosine triphosphate (ATP) in tissues and cultured cells
  • to measure ATP content in oocytes
  • to lyse the cells to measure ATP and adenosine diphosphate (ADP) content
Somatic cell ATP releasing reagent is an ATP determination reagent used in application such as bioluminescent determination of ATP in somatic cells. Use with kits such as Adenosine 5′-triphosphate (ATP) bioluminescent somatic cell assay kit (FLASC).
Preparation Note
Reconstitute with sterile water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FLASCC8740B7310
description
for ATP determination
description
for cellular ATP determination
description
For bacterial cell lysis, 10× concentrate
description
For bacterial cell lysis, 2× concentrate
packaging
vial of 10 mL concentrate
packaging
-
packaging
-
packaging
-
usage
sufficient for ~1000 assays
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. what volume is in one vial? - just received but not sure what I should be expecting - its in a 100mL bottle but probably only~5-10 mL in it?
    1 risposta
    1. As listed in the 'Properties' section, each vial contains 10 mL of concentrate. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/805/flsarbul.pdf