Documenti fondamentali
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Sinonimo/i:
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Origine biologica
human milk
Saggio
≥95% (HPAE/PAD)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Linkage
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.