Informazioni su questo articolo
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥4.0 units/mg protein
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?