Key Documents
F8252
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
Sinonimo/i:
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10FeO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3