Merck
F8142
UV blocking face shield
protects face, chin, neck and has an easily adjustable head band
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
46181802
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
availability
not available in EU
General description
Shield is 9 1/8 in. (23 cm) long to protect face, chin, and neck, and has an easily adjustable head band. Clear, colorless plastic allows passage of entire visible spectrum for more natural color perception.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)