Documenti fondamentali
F7767
Sigma-Aldrich
Fibrinopeptide B-Tyr
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C75H102N20O27
Numero CAS:
Peso molecolare:
1715.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3