Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 85,40 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 136,00 € 115,60 € |
2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 253,00 € 215,05 € |
Informazioni su questo articolo
85,40 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320, indirect immunofluorescence: 1:320 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:80 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 (minimum) |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?