Vai a
F4259
2-Furaldehyde
Sinonimo/i:
Furfural
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
EC Number:
202-627-7
UNSPSC Code:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)