Merck
F3631
N-Formyl-Nle-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Chemotactic peptide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P K Tsung et al.
Biochimica et biophysica acta, 541(2), 150-160 (1978-06-15)
1. Light- and heavy-plasma membrane fractions have been isolated from rabbit neutrophils and a chymotrypsin-like esterase has been shown to be present in these fractions. 2. The molecular weight of the chymotrypsin-like esterase of rabbit neutrophil plasma membrane was estimated
Structure and Biological Function.
Freer, R.J., et al.
Proceedings of the 6th American Peptide Symposium, 749-749 (1979)