Vai a
F3377
N-Formyl-L-methionine
≥90% (TLC)
Sinonimo/i:
fMet
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Formyl-L-methionine, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(6(9)10)7-4-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Application
N-Formyl-L-methionine (fMet) is used to identify, differentiate and characterize amino acid N-deformylase(s), N-carbamoylase(s) and N-aminoacylase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
860409M5199SAB5700392
description
≥90% (TLC)
description
98%
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
assay
≥90% (TLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)