Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 515,00 € |
Informazioni su questo articolo
515,00 €
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution | description >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description Fas Ligand, Human, Recombinant, consists of amino acids 103-281 fused at the N-terminus to a tag-linker peptide. Binds to human, rat, and mouse Fas. |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged) | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
| mol wt >18.8 kDa | mol wt 55 kDa (glycosylated form) | mol wt 17.9 kDa | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information mouse ... Fas(14102) | Gene Information human ... FASLG(356) | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?