F1305
Anti-FEN-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Flap endonuclease, Anti-Flap structure-specific endonuclease 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 45 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HEK 293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK 293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FEN1(2237)
mouse ... Fen1(14156)
rat ... Fen1(84490)
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)