Key Documents
F0627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Sinonimo/i:
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Formula condensata:
C6H12O12P2Ba
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.43
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
practical grade
Saggio
70-80%
Forma fisica
amorphous powder
Nota sulla preparazione
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3