Vai a
F0415
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Nome del prodotto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L glutamine.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)