EP6001061510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001061510 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 274 mm (10.8 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)