EP1368
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
10 sample, thickness 2.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NC.01
Prodotti consigliati
Spessore
2.0 mm
Volume pozzetto
80 μL
Descrizione generale
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible.
Note legali
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)