Documenti fondamentali
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Caratteristiche
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822225 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(8 x 15 mL conical tubes)
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorie correlate
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)