EP022639528
Adapter for Eppendorf® A-8-17 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 8 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prodotti consigliati
Materiali
POM
Caratteristiche
holds 1 x 15 mL conical tube
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639528 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor A-8-17
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter, for 1 conical tube 15 mL, for Rotor A-8-17, 8 pcs.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)