EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prodotti consigliati
Materiali
POM
Caratteristiche
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639200
Compatibilità
Rotor A-4-38
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
- for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
- Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)