EP0030078853
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.
PCR clean, sterile, working volume 0.1-20 μL, L 42 mm, rose, pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Sinonimo/i:
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®, pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
rose
Sterilità
sterile
Caratteristiche
PCR clean
Confezionamento
pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030078853
Lunghezza
42 mm
Volume
0.1—20 μL
Volume d’esercizio
0.1-20 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Defined flow dynamicsLow wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)