Documenti fondamentali
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Materiali
yellow (Tray)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
Confezionamento
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030075030
Lunghezza
(53 mm)
Volume massimo
200 μL
Misura
(2-200 μL)
Volume
2—200 μL
Colore
yellow
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)