EMU215891
MISSION® esiRNA
targeting mouse Narfl
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AACCCAGAAGCTGGAGAAGGCCAAGGTCTCCCTGAATGACTGCCTGGCGTGCAGCGGCTGTGTCACCTCAGCAGAGACAGTACTCATCACCCAGCAGAGTCACGAGGAACTGCGGAAGGTTCTAGATGCTAATAAGGAGGCAGCACCTGGTCAGCAGCGGCTGGTGGTCGTTTCCATATCGCCGCAGTCCAGAGCATCACTGGCTGCCAGGTTTCGGCTGGACCCCACAGACACTGCCAGGAAATTAACTTCATTCTTCAAAAAAATAGGGGTCCACTTTGTCTTTGATACTGCCTTCGCGAGGAACTTCAGCCTTTTGGAAAGCCAAAAAGAGTTTGTGCAGCGCTTCCGAGAGCAAGCCAA
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... NARFL(67563) , Narfl(67563)