EMU072301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp2a2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGGCAAAGTGTATCGACAGGACAGAAAGAGTGTGCAACGAATTAAAGCTAAAGACATAGTTCCTGGTGATATAGTGGAAATTGCTGTTGGTGACAAAGTTCCTGCTGATATTAGATTGACATCCATCAAGTCTACAACTCTAAGAGTCGACCAGTCAATTCTTACAGGTGAATCTGTCTCCGTCATCAAGCATACTGACCCTGTCCCTGACCCCCGAGCTGTTAATCAAGACAAAAAGAACATGCTCTTTTCTGGTACAAACATTGCTGCTGGGAAAGCTATGGGAGTGGTGGTGGCAACTGGAGTTAATACTGAGATCGGCAAGATCCGGGATGAAATGGTGGCAACAGAACAGGAGAGAACACCCCTACAGCAGAAGCTAGACGAGTTTGGGGAGCAGCTTTCCAAAGTTATCTCCCTCATTTGCATTGC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ATP2A2(11938) , Atp2a2(11938)