EMU066891
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pik3r3
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CAAACTCGACGTGAAGCTGACGTACCCAGTATCCAGATTCCAACAGGATCAGTTGGTAAAAGAAGATAACATTGATGCAGTAGGTAAAAATCTGCAGGAGTTCCACTCTCAGTATCAGGAGAAGAGCAAAGAGTATGACAGGCTGTATGAAGAGTACACAAGGACATCACAGGAAATACAAATGAAGAGGACTGCCATTGAAGCCTTTAATGAAACAATTAAAATATTTGAGGAGCAGTGTCATACCCAAGAACAACACAGTAAAGACTATATCGAGCGCTTTCGCAGAGAGGGGAATGAGAAGGAGATCGAGCGAATTATGATGAATTATGATAAATTGAAATCACGTCTTGGTGAGATTCATGATAGCAAACTGCGTCTTGAGCAGGACTTGAAGAAACAAGCTTTGGACAACCG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PIK3R3(18710) , Pik3r3(18710)