EMU064121
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arl2bp
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TTGATGCTGTGGTTGGATGTTTAGAGGACATTATTATGGATGATGAGTTCCAGTTATTGCAGAGAAACTTCATGGACAAGTACTACCAGGAATTTGAAGACACAGAAGAGAATAAACTCACCTATACACCCATTTTTAATGAATATATCTCCCTGGTAGAGAAGTACATTGAAGAGCAGTTGCTGGAGCGTATCCCAGGCTTCAACATGGCGGCCTTCACAACCACGCTGCAGCACCACAAAGATGAGGTGGCTGGCGACATCTTTGACATGCTGCTCACATTCACGGATTTTCTGGCTTTCAAGGAGATGTTCCTGGACTACAGAGCAGAAAAGGAAGGCCGAGGACTGGACTTAAGCAGCGGCTTGGTTGTGACTTCTCTGTGTAAGTCATCTTCTACGCCAGCTTCC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ARL2BP(107566) , Arl2bp(107566)