EMU059301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gria3
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCAGCAATGACAGCTCATCCTCCGAGAACAGGACCATCGTAGTGACTACCATTCTGGAATCACCATATGTAATGTATAAAAAGAATCATGAGCAACTGGAAGGAAATGAGCGCTATGAAGGCTATTGTGTCGATTTAGCCTATGAAATAGCCAAACACGTAAGGATCAAATACAAATTGTCCATTGTCGGTGATGGGAAATATGGCGCAAGGGATCCAGAGACTAAAATATGGAATGGCATGGTTGGGGAACTTGTCTATGGAAGAGCTGATATAGCTGTTGCTCCACTCACTATAACATTGGTCCGTGAAGAAGTCATAGATTTTTCAAAGCCATTTATGAGCCTGGGGATCTCCATCATGATAAAGAAGCCTCAGAAATCAAAGCCAGGCGTATTTTC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... GRIA3(53623) , Gria3(53623)