EMU017571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lonp2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TTCCAAGGGAAGCTCTACCAGACATTCTAACTTCAATTATTCGAACAAGCAACAAAGAGAAGCTCCAGATCTTAGATGCCGTGAGCCTGGAGGATCGGTTCAAGATGACCATACCTCTGCTTGTTAGACAGATTGAAGGTCTGAAATTACTTCAGAAGACTCGCAAACCTAAACAAGATGACGACAAGAGGGTTATAGCAATACGCCCCATCAGGAGGATTCCACACATCCCAGGAACTTTAGAAGATGAGGAGGAGGAAGAAGATAATGATGACATTGTCATGCTGGAGAAAAAAATAAGAACATCTAGTATGCCAGAACAGGCTCATAAAGTCTGTGTCAAGGAGATAAAAAGACTCAAAAAAATGCCTCAGTCAATGCCTGAATATGCTCTGACTAGAAATTATTTGGAACTTATGGTGGAGCTTCCTTGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... LONP2(66887) , Lonp2(66887)