EHU144641
MISSION® esiRNA
targeting human SLC35G2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CAGTGCCATTTTGGCTTTTTTACTCGTAGATGAGAAAATGGCTTATGTTGACATGGCTACAGTTGTTTGCAGCATCTTAGGTGTTTGTCTTGTCATGATCCCAAACATTGTTGATGAAGACAATTCTTTGTTAAATGCCTGGAAAGAAGCCTTTGGGTACACCATGACTGTGATGGCTGGACTGACCACTGCTCTCTCAATGATAGTATACAGATCCATCAAGGAGAAGATCAGCATGTGGACTGCACTGTTTACTTTTGGTTGGACTGGGACAATTTGGGGAATATCTACTATGTTTATTCTTCAAGAACCCATCATCCCATTAGATGGAGAAACCTGGAGTTATCTCATTGCTATATGTGTCTGTTCTACTGCAGCATTCTTAGGAGTTTATTATGCCTTGGACAAATTCCATCCAGCTTTGGTTAGCACAGTACAACATTTGGAGATTGTGGTAGCTATGGTCTTGCAGCTTCTCGT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC35G2(80723) , TMEM22(80723)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)