Documenti
EHU100401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DHX57 (3)
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCTGCTTGGGAAGAAAGAGAAACCATTCTTAACTTATTGCGTAAGCACCAGGTGGTTGTCATAAGTGGTATGACTGGATGTGGGAAAACCACACAAATTCCGCAGTTTATTCTGGATGATTCTCTGAATGGACCACCTGAGAAGGTAGCCAACATCATCTGTACCCAACCCCGACGAATCTCTGCAATCTCTGTTGCTGAACGCGTTGCTAAAGAAAGAGCAGAGAGGGTGGGTCTGACCGTGGGATACCAGATTCGGTTAGAAAGTGTCAAGTCCTCAGCCACCAGACTGTTATACTGCACCACGGGA
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.