EHU062841
MISSION® esiRNA
targeting human LIG4
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCAGAGTTCAGCACTTGAGCAAAAGTGGCTTATACGGATGATCATAAAGGATTTAAAGCTTGGTGTTAGTCAGCAAACTATCTTTTCTGTTTTTCATAATGATGCTGCTGAGTTGCATAATGTCACTACAGATCTGGAAAAAGTCTGTAGGCAACTGCATGATCCTTCTGTAGGACTCAGTGATATTTCTATCACTTTATTTTCTGCATTTAAACCAATGCTAGCTGCTATTGCAGATATTGAGCACATTGAGAAGGATATGAAACATCAGAGTTTCTACATAGAAACCAAGCTAGATGGTGAACGTATGCAAATGCACAAAGATGGAGATGTATATAAATACTTCTCTCGAAATGGATATAACTACACTGATCAGTTTGGTGCTTCTCCTACTGAAGGTTCTCTTACCCCATTCATTCATAATGCATTCAAAGCAGATATACAAATCTGTATTCTTGATGGTGAGATGATGGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LIG4(3981) , LIG4(3981)