EHU049411
MISSION® esiRNA
targeting human COPS2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CGGAGTGCAGTCACAAGAAATTATTCTGAAAAATCCATTAATTCTATTCTTGATTATATCTCTACTTCTAAACAGATGGATTTACTGCAGGAATTCTATGAAACAACACTGGAAGCTTTGAAAGATGCTAAGAATGATAGACTGTGGTTTAAGACAAACACAAAGCTTGGAAAATTATATTTAGAACGAGAGGAATATGGAAAGCTTCAAAAAATTTTACGCCAGTTACATCAGTCGTGCCAGACTGATGATGGAGAAGATGATCTGAAAAAAGGTACACAGTTATTAGAAATATATGCTTTGGAAATTCAAATGTACACAGCACAGAAAAATAACAAAAAACTTAAAGCACTCTATGAACAGTCACTTCACATCAAGTCTGCCATCCCTCATCCACTGATT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COPS2(9318) , COPS2(9318)