EHU021761
MISSION® esiRNA
targeting human EDDM3A
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCCTTTGCAGGCTGTGTGTATACAGTAACAACATTTACTGGAGAGAATTCATAAAACTTCATTACTTAAGTCCAAGTCGAGAATTCAAAGAGTACAAATGTGATGTCCTCATGAGAGAAAAAGAGGCTCTGAAAGGCAAGAGCTTTCATATGTTCATCTATAGCTTATGGTTCAAAATTCAGCGTGCATGCATCAATGAGAAGGGGAGCGACCGATATAGAAATGCATATGTATGGGCCCCAGGTGCCCTCAAAGTACTCGAGTGTCACTGGGAGAAGTACAACAATAGGTACACAGAGAGCAGAAGCTTCAGCTACATTGAATTCCATTGTGGCGTAGATGGATATGTTGATAACATAGAAGACCTGAGGATTATAGAACCTATCAGCAACTAGAAAGTCTATGCACATCCTCAGATATTGGTAGAGTATTCAGTGCTTCCAAAGTGGTGGGCCCTGCCTCCATCAATAGCCCCTGCCACTCCCCGCTTACATTTA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EDDM3A(10876) , FAM12A(10876)