EHU015241
MISSION® esiRNA
targeting human HSD11B2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCTGGTTTTGGCAAGGAGACGGCCAAGAAACTGGACTCCATGGGCTTCACGGTGCTGGCCACCGTATTGGAGTTGAACAGCCCCGGTGCCATCGAGCTGCGTACCTGCTGCTCCCCTCGCCTAAGGCTGCTGCAGATGGACCTGACCAAACCAGGAGACATTAGCCGCGTGCTAGAGTTCACCAAGGCCCACACCACCAGCACCGGCCTGTGGGGCCTCGTCAACAACGCAGGCCACAATGAAGTAGTTGCTGATGCGGAGCTGTCTCCAGTGGCCACTTTCCGTAGCTGCATGGAGGTGAATTTCTTTGGCGCGCTCGAGCTGACCAAGGGCCTCCTGCCCCTGCTGCGCAGCTCAAGGGGCCGCATCGTGACTGTGGGGAGCCCAGCGGGGGACATGCCATATCCGTGCTTGGGGGCCTATGGAACCTCCAAAGCGGCCGTGGCGCTACTCATGGACACATTCAGCTGTGAACTCCTTCCCTGGGGGGTCAAGGTCAGCATCATCCAG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HSD11B2(3291) , HSD11B2(3291)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)