EHU011261
MISSION® esiRNA
targeting human RPS6KA6
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AATGCTGCACAATTTGGTGAAGTATATGAATTGAAGGAGGATATTGGTGTTGGCTCCTACTCTGTTTGCAAGCGATGCATACATGCAACTACCAACATGGAATTTGCAGTGAAGATCATTGACAAAAGTAAGCGAGACCCTTCAGAAGAGATTGAAATATTGATGCGCTATGGACAACATCCCAACATTATTACTTTGAAGGATGTCTTTGATGATGGTAGATATGTTTACCTTGTTACGGATTTAATGAAAGGAGGAGAGTTACTTGACCGTATTCTCAAACAAAAATGTTTCTCGGAACGGGAGGCTAGTGATATACTATATGTAATAAGTAAGACAGTTGACTATCTTCATTGTCAAGGAGTTGTTCATCGTGATCTTAAACCTAGTAATATTTTATACATGGATGAATCAGCCAGTGCAGATTCAAT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA6(27330) , RPS6KA6(27330)