EHU002051
MISSION® esiRNA
targeting human IBSP
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AAAACGAAGAAAGCGAAGCAGAAGTGGATGAAAACGAACAAGGCATAAACGGCACCAGTACCAACAGCACAGAGGCAGAAAACGGCAACGGCAGCAGCGGAGGAGACAATGGAGAAGAAGGGGAAGAAGAAAGTGTCACTGGAGCCAATGCAGAAGACACCACAGAGACCGGAAGGCAGGGCAAGGGCACCTCGAAGACAACAACCTCTCCAAATGGTGGGTTTGAACCTACAACCCCACCACAAGTCTATAGAACCACTTCCCCACCTTTTGGGAAAACCACCACCGTTGAATACGAGGGGGAGTACGAATACACGGGCGCCAATGAATACGACAATGGATATGAAATCTATGAAAGTGAGAACGGGGAACCTCGTGGGGACAATTACCGAGCCTATGAAGATGAGTACAGCTACTTTAAAGGACAAGGCTACGATGGCTA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IBSP(3381) , IBSP(3381)