Documenti fondamentali
EHNC027871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NC-02787-1
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGCTGTGTAGCCAGAGCCTAGACAAAAGTTACAGCACCTGGGAGATCAGTGCAGAGATATGTCACAATGTCCCCAGTAGGCAGAGACCAGGCAAGAGTTGGATCACCTCGGGATCAGTGCAGAGATATGTCTCAATCCCCCTGTGGGCACAGCCTAGACAAGAGTTACATCACCTCGGTTAACAGTGC
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)