EHNC025701
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-356M20.3
About This Item
Forma fisica
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCACTGAGGGGACTTCTTCAAGCTTGGCCCAGCCTCATCCACAGAAGGATCTGGCAGTGATATCTTGGCATTCATAGTCTCAGTGTGCAGGACAGCATTGGTTCCCCACCCTACAGTCCCAGCTCTACCTAGGCAGTATCATATGTATCATGGTAATGGCTATGGAAAATAATATCCCTCCCTCCCTGC
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1