E9252
β-Estradiol 17-hemisuccinate
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-hemisuccinate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-hemisuccinate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.00% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C22H28O5/c1-22-11-10-16-15-5-3-14(23)12-13(15)2-4-17(16)18(22)6-7-19(22)27-21(26)9-8-20(24)25/h3,5,12,16-19,23H,2,4,6-11H2,1H3,(H,24,25)/t16-,17-,18+,19+,22+/m1/s1
YJPIDPAGJSWWBE-FNIAAEIWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)