Documenti
E9127
Sigma-Aldrich
1,N6-Ethenoadenosine 5′-monophosphate disodium salt
About This Item
Formula condensata:
C12H12N5O7PNa2
Peso molecolare:
415.21
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](COP(O)(O)=O)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3.[Na]
InChI
1S/C12H14N5O7P.Na.H/c18-8-6(3-23-25(20,21)22)24-12(9(8)19)17-5-14-7-10-13-1-2-16(10)4-15-11(7)17;;/h1-2,4-6,8-9,12,18-19H,3H2,(H2,20,21,22);;
PFRNHZIHKGVNJU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3