Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 199,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 800,00 € |
Informazioni su questo articolo
199,00 €
Nome del prodotto
Erastin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccccc1N2C(=O)c3ccccc3N=C2C(C)N4CCN(CC4)C(=O)COc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
InChI key
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... hRas(3265)
mouse ... hRas(15461)
rat ... hRas(293621)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality. | description ≥98% (HPLC) | description ≥80% (TLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥80% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white | color white to beige | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erastin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?