Vai a
E6657
Eplerenone
≥98% (HPLC), aldosterone blocker, powder
Sinonimo/i:
9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic acid, gamma-lactone, methyl ester, Cgp 30083, Eplerenone [USAN], Epoxymexrenone, HSDB 7522, Inspra, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)-, SC-66110
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
215,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
828,00 €
703,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.49
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Eplerenone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Eplerenone is an aldosterone blocker, which particularly blocks mineralocorticoid receptor. It reduces cardiovascular risk in patients following acute myocardial infarction. Eplerenone is used for treating hypertension and central serous retinopathy. It exhibits potassium sparing diuretic effect.
Application
Eplerenone has been used in quantitative real time (RT-qPCR) or western blotting assays.
Biochem/physiol Actions
Eplerenone is an aldosterone antagonist more specific for the mineralocorticoid receptor than spironolactone (S3378), having lower affinity for progesterone, androgen, and glucocorticoid receptors.
Eplerenone is an aldosterone antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1237553Y0001704Y0001705
Eplerenone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E6657
Eplerenone
Eplerenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1237553
Eplerenone
Eplerenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001704
Eplerenone
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eplerenone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)