Key Documents
E5390
Sigma-Aldrich
[des-Tyr1, D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-Ala-Gly-Phe-D-Leu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)N)C(O)=O
InChI
1S/C20H30N4O5.C2H4O2/c1-12(2)9-16(20(28)29)24-19(27)15(10-14-7-5-4-6-8-14)23-17(25)11-22-18(26)13(3)21;1-2(3)4/h4-8,12-13,15-16H,9-11,21H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25)(H,24,27)(H,28,29);1H3,(H,3,4)/t13-,15+,16-;/m1./s1
POCSHNDUXQGTFY-YFBGFLEQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3