Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 208,00 € |
Informazioni su questo articolo
208,00 €
Nome del prodotto
Enniatin A1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C35H61N3O9/c1-16-22(11)25-34(43)46-27(19(5)6)30(39)36(13)24(18(3)4)33(42)45-28(20(7)8)31(40)37(14)26(23(12)17-2)35(44)47-29(21(9)10)32(41)38(25)15/h18-29H,16-17H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
OWUREPXBPJFMOK-CIRFPNLUSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: ≥9 mg/mL |
| biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?