Documenti fondamentali
E5137
Supelco
Ecgonine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Stringa SMILE
Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@@H](O)C2)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Minor metabolite of cocaine
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)