Documenti fondamentali
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
Sinonimo/i:
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.45
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~98%
Stato
solid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP17A1(1586)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)